Core thermometer, TDC 150
Termometro TDC 150, compl. di protezione per ago, −50…+150 °C, ±1 (da −30 a 150) °C, 0,1 (–20…+150) °C, NTC, in acciaio inox, con punta (Lר: 125×3,5 mm), 24×26×85 mm, 36 g
Catalog # 620-1568
Supplier: EBRO
Jump to:
Product Details & Documents
Core thermometer works with fast response time.
- Fixed probe, pointed
- Robust and impact-resistant
- Replaceable battery
- Switchable between °C/°F
Specifications
- Range di misura:−50…+150 °C
- Risoluzione:0,1 (–20…+150) °C
- Peso:36 g
- Descrizione:Termometro TDC 150, compl. di protezione per ago
- L×P×A:24×26×85 mm
- Accuratezza:±1 (da −30 a 150) °C
- Sonda:NTC, in acciaio inox, con punta (Lר: 125×3,5 mm)
Accessories
Product Information
- Catalog #DescrizioneAvailabilityPrice
- EBRO1341-3834Punta di penetrazione, AG 190 per alimenti surgelatiLog in for availability1 * 1 ST - SFr. 21.70