Goggles, uvex 9405
Anti-UV, anti-fog, In acetato di cellulosa incolore, traslucido grigio
Codice catalogo 111-2613
Nome del fornitore: UVEX
Vai a
Product Details & Documents
The large goggles are suitable to use with prescription eye wear and filtering half masks.
- Soft face and nose padding ensures comfortable fit
- Frosted upper part protects against light reflection
- Easy headband adjustment
Certifications: EN 166, EN 170
Specifiche
- Tipo:Anti-UV, anti-fog
- Colore:traslucido grigio
- Materiale lente:In acetato di cellulosa incolore
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Replacement lens, CA clear, anti-fog