Orders LinkContactUsLinkComponent
Microplate shakers, TiMix 2
Microplate shakers, TiMix 2
TiMix 2 microplate shaker includes platform which holds 4 microplates
Codice catalogo 444-9441
Nome del fornitore:   Edmund Bühler GmbH
Microplate shakers, TiMix 2
Codice catalogo 444-9441
Nome del fornitore:  Edmund Bühler GmbH
Microplate shakers, TiMix 2
Microplate shakers, TiMix 2
TiMix 2 microplate shaker includes platform which holds 4 microplates
Price
SFr. 2’090.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
The TiMix 2 microplate shaker is specially for small samples in microplates, deepwell-plates or other plates in microplate format.
  • Holds four microplates
  • Timer (0 to 120 min) or continuous mode
  • Steplessly adjustable electronic speed control
 : IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
 : Supplied without attachments or trays.
Specifiche
  • Descrizione:
    TiMix 2 microplate shaker includes platform which holds 4 microplates
  • Cat. No.:
    444-9441
  • Ampiezza di agitazione:
    3 mm
  • Carico massimo:
    2 kg
  • Numero di micropiastre alloggiabili:
    4
  • Velocità:
    100 - 1400 min⁻¹ (steplessly adjustable)
  • Timer:
    0 - 120 min/continuous
  • Peso:
    8,5 kg
  • Modello:
    TiMix 2
  • L×P×A:
    220×410×110 mm
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Shaking platform, flat, with rim and rubber mat, 356×300 mm
    Shaking platform, flat, with rim and rubber mat, 356×300 mm
    444-9123
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 158.00 SFr.
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Fascetta, orizzontale
    Fascetta, orizzontale
    444-9122
    Per il fissaggio di contenitori verticali
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 58.90 SFr.