VWR® Traceable®, Microtermometro a infrarossi con portachiavi
N° de catalogue 620-2102
Fournisseur: VWR Collection
Spécifications
- Range di misura:−22…+110 °C
- Risoluzione:0,1 °C
- Peso:28,3 g
- Seq:01
- L×P×A:63,5×38×13 mm
- Accuratezza:±1,0 (15…40); ±1,5 °C
- Conf:1
Spécifications
À propos de cet article
Il termometro rileva la temperatura di qualsiasi superficie liquida, solida e semisolida in meno di un secondo. Le misurazioni della temperatura non invasive e senza contatto sono ideali per la preparazione degli alimenti, Life Science, camere bianche e altre ispezioni rapide.
- Funzione „HOLD“
- Emissività di 0,95
- Campo visivo di 1:1
- Letture solo minime/solo massime
- Modalità di funzionamento in continuo e avviso di batteria scarica
Livraison: Fornito con un certificato Traceable®, tasti morbidi, stativo ad apertura ribaltabile, portachiavi e batteria (CR2032: 139-2267) per 40 ore di utilizzo.