Orders LinkContactUsLinkComponent
Stirrer blades
Stirrer blades
Nome del fornitore:   Bohlender
Stirrer blades
Nome del fornitore:  Bohlender
Certificates
Stirrer blades
22 varianti
Product Details & Documents
Stirrer blades made from PTFE, with a set of clamp screws made from a PTFE/PEEK compound.
  • Chemical resistant
  • Temperature resistance from –200 to +250 °C
  • Create axial flow
The blades can be fixed tightly on stirrer shafts by means of the clamp screws. A spanner wrench is included for easy assembly.
Product Family Options
Propeller blades
Informazioni sul prodotto
  • Tipo
    Disponibilità
    Price
  • Propeller blade, shaft Ø 8 mm, 75×18×3 mm, wrench 15 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 131.00
    SFr. 131.00
    1 * 1 ST
       SFr. 131.00
  • Propeller blade, PTFE/PEEK, shaft Ø 10 mm, 75×18×3 mm, wrench 19 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 130.00
    SFr. 130.00
    1 * 1 ST
       SFr. 130.00
Maxi propeller blades
Informazioni sul prodotto
  • Tipo
    Disponibilità
    Price
  • Maxi propeller blade, PTFE/PEEK, shaft Ø 10 mm, 140×20×4 mm, wrench 19 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 188.00
    SFr. 188.00
    1 * 1 ST
       SFr. 188.00
  • Maxi propeller blade, PTFE/PEEK, shaft Ø 10 mm, 200×20×6 mm, wrench 19 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 448.00
    SFr. 448.00
    1 * 1 ST
       SFr. 448.00
  • Maxi propeller blade, PTFE/PEEK, shaft Ø 16 mm, 140×26×6 mm, wrench 32 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 359.00
    SFr. 359.00
    1 * 1 ST
       SFr. 359.00
  • Maxi propeller blade, PTFE/PEEK, shaft Ø 16 mm, 200×26×6 mm, wrench 32 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 359.00
    SFr. 359.00
    1 * 1 ST
       SFr. 359.00
Impeller blades
Informazioni sul prodotto
  • Tipo
    Disponibilità
    Price
  • Impeller blade, PTFE/PEEK, shaft Ø 10 mm, 60×25×6 mm, wrench 19 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 178.00
    SFr. 178.00
    1 * 1 ST
       SFr. 178.00
  • Impeller blade, PTFE/PEEK, shaft Ø 10 mm, 100×25×6 mm, wrench 19 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 154.00
    SFr. 154.00
    1 * 1 ST
       SFr. 154.00
  • Impeller blade, PTFE/PEEK, shaft Ø 10 mm, 150×25×6 mm, wrench 19 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 453.00
    SFr. 453.00
    1 * 1 ST
       SFr. 453.00
Paddles
Informazioni sul prodotto
  • Tipo
    Disponibilità
    Price
  • Paddle, PTFE/PEEK, shaft Ø 8 mm, 80×24×4 mm, wrench 15 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 116.00
    SFr. 116.00
    1 * 1 ST
       SFr. 116.00
  • Paddle, PTFE/PEEK, shaft Ø 10 mm, 80×25×5 mm, wrench 19 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 112.00
    SFr. 112.00
    1 * 1 ST
       SFr. 112.00
  • Paddle, PTFE/PEEK, shaft Ø 10 mm, 110×25×5 mm, wrench 19 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 113.00
    SFr. 113.00
    1 * 1 ST
       SFr. 113.00
  • Paddle, PTFE/PEEK, shaft Ø 10 mm, 140×25×5 mm, wrench 19 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 149.00
    SFr. 149.00
    1 * 1 ST
       SFr. 149.00
  • Paddle, PTFE/PEEK, shaft Ø 16 mm, 140×30×12 mm, wrench 32 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 205.00
    SFr. 205.00
    1 * 1 ST
       SFr. 205.00
Propeller with four blades
Informazioni sul prodotto
  • Tipo
    Disponibilità
    Price
  • Propeller with four blades, PTFE/PEEK, shaft Ø 8 mm, 50×22×4 mm, wrench 15 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 161.00
    SFr. 161.00
    1 * 1 ST
       SFr. 161.00
  • Propeller with four blades, PTFE/PEEK, shaft Ø 10 mm, 100×25×5 mm, wrench 19 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 469.00
    SFr. 469.00
    1 * 1 ST
       SFr. 469.00
  • Propeller with four blades, PTFE/PEEK, shaft Ø 10 mm, 140×30×5 mm, wrench 19 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 613.00
    SFr. 613.00
    1 * 1 ST
       SFr. 613.00
  • Propeller with four blades, PTFE/PEEK, shaft Ø 10 mm, 200×30×5 mm, wrench 19 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 881.00
    SFr. 881.00
    1 * 1 ST
       SFr. 881.00
  • Propeller with four blades, PTFE/PEEK, shaft Ø 16 mm, 140×30×12 mm, wrench 32 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 704.00
    SFr. 704.00
    1 * 1 ST
       SFr. 704.00
  • Propeller with four blades, PTFE/PEEK, shaft Ø 16 mm, 200×30×12 mm, wrench 32 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 967.00
    SFr. 967.00
    1 * 1 ST
       SFr. 967.00
Moon shaped blades
Informazioni sul prodotto
  • Tipo
    Disponibilità
    Price
  • Moon Shaped blades, PTFE/PEEK, shaft Ø 8 mm, 65×18×3 mm, wrench 15 mm, 24/29 NS
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 189.00
    SFr. 189.00
    1 * 1 ST
       SFr. 189.00
  • Moon Shaped blades, PTFE/PEEK, shaft Ø 10 mm, 90×24×3 mm, wrench 19 mm, 29/32 NS
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 211.00
    SFr. 211.00
    1 * 1 ST
       SFr. 211.00