Orders LinkContactUsLinkComponent
Nunc™ CryoTubes™ Linear Barcoded Tubes
Nunc™ CryoTubes™ Linear Barcoded Tubes
   Opzioni sostenibili disponibili
Nome del fornitore:   Thermo Fisher Scientific
Nunc™ CryoTubes™ Linear Barcoded Tubes
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
   Opzioni sostenibili disponibili
Certificates
Nunc™ CryoTubes™ Linear Barcoded Tubes
2 varianti
Vendita a tempo limitato
Gli articoli selezionati di seguito sono attualmente in vendita
Product Details & Documents
Simplify sample inventory. Thermo Scientific™ Linear barcoded tubes feature Thermo Scientific™ Nunc™ and Thermo Scientific™ Nalgene™ Cryotubes with directly printed barcodes that are more robust than labels. Choose from available noncustom options or call for customised options in a wide range of choices of code type, length and format.
  • Black barcode directly printed onto white background
  • High contrast and readability even in high-frost conditions
  • Human readable code below the barcode for easy visual identification without a barcode reader
Barcodes resistant to IPA, DMSO, 5% bleach, 10% acetic acid and 10% NaOH, Noncytotoxic raw materials for added sample security and tubes certified free of DNase and RNase for genomic applications, External or internally threading options available, Certified SAL 10-6 for the highest sterility assurance available, Suitable for storage from general cold storage refrigeration (4 °C) down to the vapor phase of liquid nitrogen.
Specifications for Product Family
Specifiche
  • Catalog No:
  • 479-2451
  • 479-2452
  • Environmentally Preferable:
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Certificazione ambientale:
  • ISO 14001 (Certificate Registration No.CERT-IT000330)
  • ISO 14001 (Certificate Registration No.CERT-IT000330)
Specifiche
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo
    Capacità
    Fondo
    Ø×A
    Materiale
    Tappo incluso
    Tipologia tappo
    Materiale tappo
    Sterili
    Disponibilità
    Price
  • 479-2451
    Nunc™ Barcoded (inkjet interleave 2 of 5) CryoTube vial
    Nunc™ Barcoded (inkjet interleave 2 of 5) CryoTube vial
    Linear Barcode
    1,80 ml
    Fondo sferico
    12,5×48 mm
    PP
    Yes
    Screw Cap
    PP
    +
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.800 ST
    1 * 1.800 ST - 1 310.00 SFr.
    1 310.00 SFr.
    Promo
    Valido fino al 30/06/2026
    PromoValido fino al 30/06/2026
    1 * 1.800 ST
       1 310.00 SFr.
    Specifiche:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    479-2451
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Certificazione ambientale
    ISO 14001 (Certificate Registration No.CERT-IT000330)
      Produzione a basso impatto
  • 479-2452
    Nunc™ Barcoded (inkjet interleave 2 of 5) CryoTube vial
    Nunc™ Barcoded (inkjet interleave 2 of 5) CryoTube vial
    Linear Barcode
    1,80 ml
    Round bottom, starfoot
    12,5×48 mm
    PP
    Yes
    Screw Cap
    PP
    -
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 450 ST
    1 * 450 ST - 327.00 SFr.
    327.00 SFr.
    Promo
    Valido fino al 30/06/2026
    PromoValido fino al 30/06/2026
    1 * 450 ST
       327.00 SFr.
    Specifiche:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    479-2452
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Certificazione ambientale
    ISO 14001 (Certificate Registration No.CERT-IT000330)
      Produzione a basso impatto