ContactUsLinkComponent
Zinco concentrate, 1000 mg Zn in 0.06% acido cloridrico (da ZnCl₂) Titrisol® standard per AAS, Supelco®
Zinco concentrate, 1000 mg Zn in 0.06% acido cloridrico (da ZnCl₂) Titrisol® standard per AAS, Supelco®
Catalog # 1.09953.0001
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Zinco concentrate, 1000 mg Zn in 0.06% acido cloridrico (da ZnCl₂) Titrisol® standard per AAS, Supelco®
Catalog # 1.09953.0001
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Specifications
  • Concentrazione:
    1000 mg
  • Matrice:
    2 M HNO₃
  • Tipo di conf.:
    Ampolla in plastica
  • Conf:
    1 Ampoul
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
  • Componenti:
    Zinco
  • Simbolo:
    Zn
Specifications
About this item
Certifications: Tracciabile a SRM da NIST