Silicon standard solution, concentrate, 1.000 mg Si in 14% sodium hydroxide solution (da SiCl₄) Titrisol® standard per AAS, Supelco®
1.09947.0001
: Merck
:
- Concentrazione:1000 mg
- Matrice:14% NH₄OH
- Tipo di conf.:Ampolla in plastica
- Conf:1 Ampoul
- M-Clarity quality level:MQ100
- Componenti:Silicio
- Simbolo:Si
: Tracciabile a SRM da NIST