Selenium standard solution, concentrate, 1000 mg Se in 5% acido nitrico (da SeO₂) Titrisol® standard per AAS, Supelco®
Codice catalogo 1.09915.0001
Nome del fornitore: Merck
Numero CAS:
Specifiche
- Concentrazione:1000 mg
- Matrice:5% HNO₃
- Tipo di conf.:Ampolla in plastica
- Conf:1 Ampoul
- Descrizione:Selenium standard solution, concentrate, 1.000 mg Se in 5% acido nitrico (da SeO₂) Titrisol® standard per AAS
- M-Clarity quality level:MQ100
- Componenti:Selenio
- Simbolo:Se
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Certifications: Tracciabile a SRM da NIST