Nichel concentrate, 1000 mg Ni in acqua (da NiCl₂) Titrisol® standard per AAS, Supelco®
Codice catalogo 1.09989.0001
Nome del fornitore: Merck
Numero CAS:
Specifiche
- Concentrazione:1000 mg
- Matrice:H₂O
- Tipo di conf.:Ampolla in plastica
- Conf:1 Ampoul
- M-Clarity quality level:MQ100
- Componenti:Nichel
- Simbolo:Ni
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Certifications: Tracciabile a SRM da NIST