Molibdeno soluzione standard, concentrate, 1000 Mo Mn in acqua 0.7% Ammonio hydroxide (da (NH₄)₆Mo₇O₂₄) Titrisol® standard per AAS, Supelco®
Catalog # 1.09926.0001
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Concentrazione:1000 mg
- Matrice:H₂O/tr.NH₄OH
- Tipo di conf.:Ampolla in plastica
- Conf:1 Ampoul
- M-Clarity quality level:MQ100
- Componenti:Molibdeno
- Simbolo:Mo
Specifications
About this item
Certifications: Tracciabile a SRM da NIST