Potassio concentrate, 1000 mg K in acqua (da KCl) Titrisol® standard per AAS, Supelco®
1.09924.0001
: Merck
:
- Concentrazione:1000 mg
- Matrice:H₂O
- Tipo di conf.:Ampolla in plastica
- Conf:1 Ampoul
- M-Clarity quality level:MQ100
- Componenti:Potassio
- Simbolo:K
: Tracciabile a SRM da NIST