Oro soluzione, concentrate, 1000 mg Au in 12.7% acido cloridrico (da HAuCl₄) Titrisol® standard per AAS, Supelco®
Codice catalogo 1.09868.0001
Nome del fornitore: Merck
Numero CAS:
Specifiche
- Concentrazione:1000 mg/L
- Tipo di conf.:Ampolla in plastica
- Conf:1 Ampoul
- Componenti:Oro
- Simbolo:Au
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Certifications: Tracciabile a SRM da NIST