Cromo concentrate, 1000 mg Cr in 4,2% acido cloridrico (da CrCl₃) Titrisol® standard per AAS, Supelco®
Codice catalogo 1.09948.0001
Nome del fornitore: Merck
Numero CAS:
Specifiche
- Concentrazione:1000 mg/L
- Matrice:2% HCl
- Tipo di conf.:Ampolla in plastica
- Conf:1 Ampoul
- M-Clarity quality level:MQ100
- Componenti:Cromo
- Simbolo:Cr
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Certifications: Tracciabile a SRM da NIST