Calcio concentrate, 1000 mg Ca in 6,5% acido cloridrico (da CaCl₂) Titrisol® standard per AAS, Supelco®
Catalog # 1.09943.0001
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Concentrazione:1000 mg/L
- Matrice:5% HCl
- Tipo di conf.:Ampolla in plastica
- Conf:1 Ampoul
- M-Clarity quality level:MQ100
- Componenti:Calcio
- Simbolo:Ca
Specifications
About this item
CaCl₂ in 6,5% hydrochloric acid
Certifications: Tracciabile a SRM da NIST