Cadmio soluzione standard, concentrate, 1000 mg Cd in acqua (da CdCl₂) Titrisol® standard per AAS, Supelco®
Katalognr. 1.09960.0001
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Concentrazione:1000 mg
- Matrice:H₂O
- Tipo di conf.:bottiglia in plastica
- Conf:1 Ampoul
- M-Clarity quality level:MQ100
- Componenti:Cadmio
- Simbolo:Cd
Specifications
About this item
Certifications: Tracciabile a SRM da NIST