Thorium standard solution, 10 mg/L Th in dil. acido nitrico (da Th(NO₃)₄) Certipur® Standard monoelemento per ICP, Supelco®
1.70391.0100
: Merck
:
- Concentrazione:10 mg/L
- Matrice:Nitric acid dil.
- Tipo di conf.:Plastic bottle
- Conf:100 mL
- M-Clarity quality level:MQ100
- Segnale GHS:Attenzione
- Temperatura di conservazione:Ambient
- Componenti:Torio
- Simbolo:Th
: Tracciabile a SRM da NIST