Osmium standard solution, 1000 mg/L Os in 20% acido cloridrico (da (NH₄)₂OsCl₆) Specpure® standard per AAS
42239.AE
:
- Concentrazione:1000 mg/L
- Matrice:20% HCl
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Conf:100 mL
- N. MDL:MFCD00011147
- Componenti:Osmio
- Simbolo:Os
Molecular Formula: (NH₄)₂OsCl₆ in 20% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00011147
: Tracciabile NIST