Sodium hippurate
Bottiglia di vetro, 100 g
Codice catalogo MOLE56699544-100G
Marketsource
Nome del fornitore: Molekula
Sodium hippurate
Codice catalogo MOLE56699544-100G
Nome del fornitore: Molekula
Marketsource
Numero CAS: 532-94-5
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: Hippuric Acid Sodium Salt, Sodium 2-benzamidoacetate
- Numero CAS:532-94-5
- Formula:C₉H₈NNaO₃
- Numero MDL:MFCD00002693
- Molecular Weight:201.16 g/mol
- EINECS:208-548-4
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:100 g
Specifiche
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



