Tantalum standard solution, 1000 mg/L Ta in 2% hydrofluoric acid (da TaCl₅) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Certificati
Informazioni su questo articolo
Molecular Formula: TaCl₅ in 2% HF
Physical Form: Liquid
UN No.: 1790
MDL No.: MFCD00011252
Certifications: Tracciabile NIST
Specifiche
- N. MDL:MFCD00011252