Afnio 1000 mg/L Hf in 7% acido cloridrico (da HfOCl₂) Certipur® Standard monoelemento per ICP, Supelco®
Catalog # 1.70322.0100
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- Concentrazione:1000 mg/L
- Matrice:7% HCl
- Tipo di conf.:bottiglia in plastica
- Conf:100 mL
- M-Clarity quality level:MQ100
- Componenti:Afnio
- Simbolo:Hf
Specifications
About this item
Certifications: Tracciabile a SRM da NIST