Afnio 10000 mg/L Hf in 5% acido cloridrico (da HfOCl₂) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Certificati
Informazioni su questo articolo
Tracciabile NIST
Certifications: Traceable to NIST.
Specifiche
- N. MDL:MFCD00011032
- N. ONU:1789
- Temperatura di conservazione:Ambient
- Forma fisica:Liquid
- Formula molecolare:HfCl₂O