Afnio 1.000 mg/l Hf in 5% hydrofluoric acid standard per AAS
Catalog # ACRO196011000
Supplier: Thermo Fisher Scientific
CAS Number:
Specifications
- Concentrazione:1000 mg/L
- Matrice:5% HF
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Conf:100 mL
- Componenti:Afnio
- Simbolo:Hf