Zirconio 1.000 mg/l Zr in 5% hydrofluoric acid standard per AAS
Codice catalogo ACRO196471000
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:
Specifiche
- Concentrazione:1000 mg/L
- Matrice:5% HF
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Conf:100 mL
- Componenti:Zirconio
- Simbolo:Zr