Rodio soluzione standard, 1000 mg/L Rh in dil. acido nitrico (da Rh(NO₃)₃) Certipur® Standard monoelemento per ICP, Supelco®
Catalog # 1.70345.0100
Anbieter: Merck
CAS-Nummer:
Technische Daten
- Concentrazione:1000 mg/L
- Matrice:2-3% HNO₃
- Tipo di conf.:bottiglia in plastica
- Conf:100 mL
- M-Clarity quality level:MQ100
- Componenti:Rodio
- Simbolo:Rh
Technische Daten
Über diesen Artikel
Certifications: Tracciabile a SRM da NIST