Palladio soluzione standard, 1000 mg/L Pd in dil. acido nitrico (da Pd(NO₃)₂) Certipur® Standard monoelemento per ICP, Supelco®
Codice catalogo 1.70339.0100
Nome del fornitore: Merck
Numero CAS:
Specifiche
- Concentrazione:1000 mg/L
- Matrice:2-3% HNO₃
- Tipo di conf.:bottiglia in plastica
- Conf:100 mL
- M-Clarity quality level:MQ100
- Componenti:Palladio
- Simbolo:Pd
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Certifications: Tracciabile a SRM da NIST