ContactUsLinkComponent
Molibdeno 10 mg/L Mo in 5% acido nitrico with hydrofluoric acid (max. 1%) (da Mo) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Catalog # 45260.AE
CAS Number:  
Molibdeno 10 mg/L Mo in 5% acido nitrico with hydrofluoric acid (max. 1%) (da Mo) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Catalog # 45260.AE
CAS Number:  
Specifications
  • Concentrazione:
    10 mg/L
  • Matrice:
    5% HNO₃/tr HF
  • Tipo di conf.:
    bottiglia in vetro
  • Conf:
    100 mL
  • Componenti:
    Molibdeno
  • Simbolo:
    Mo
Specifications
About this item
Certifications: Traceable to NIST