Selenium standard solution, 1000 mg/L Se in 5% acido nitrico (da Se) Specpure® standard per AAS
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Certificati
Informazioni su questo articolo
Molecular Formula: Se in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134090
Certifications: Tracciabile NIST
Specifiche
- N. MDL:MFCD00134090