Selenium standard solution, 10 mg/L Se in 5% acido nitrico (da Se) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Catalog # 45263.AE
Supplier: Thermo Fisher Scientific
CAS Number:
Specifications
- Concentrazione:10 mg/L
- Matrice:5% HNO₃
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Conf:100 mL
- Descrizione:Selenium standard solution, 10 mg/l Se in 5% acido nitrico (da Se) Specpure® Standard monoelemento per ICP
- Componenti:Selenio
- Simbolo:Se
Specifications
About this item
Certifications: Tracciabile NIST