Rhenium standard solution, for AAS, 1 mg/ml Re in water
Catalog # ACRO196221000
Supplier: Thermo Fisher Scientific
CAS Number:
Specifications
- Concentrazione:1 mg/ml
- Matrice:H₂O
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Conf:100 mL
- Componenti:Renio
- Simbolo:Re