Lutetium standard solution, 1000 mg/L Lu in 5% acido nitrico (da Lu₂O₃) Specpure® standard per AAS
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Certificati
Informazioni su questo articolo
Molecular Formula: Lu₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011098
Certifications: Tracciabile NIST
Specifiche
- N. MDL:MFCD00011098