ContactUsLinkComponent
Iridium standard solution, 1.000 mg/l Ir in 5% acido cloridrico standard per AAS
  ACRO196041000
 :  
Iridium standard solution, 1.000 mg/l Ir in 5% acido cloridrico standard per AAS
  ACRO196041000
 :  
  • Concentrazione:
    1000 mg/L
  • Matrice:
    10% HCl
  • Tipo di conf.:
    bottiglia in vetro
  • Conf:
    100 mL
  • Componenti:
    Iridio
  • Simbolo:
    Ir