Zinco 10 mg/L Zn in 5% acido nitrico (da Zn) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Catalog # 45269.AE
Supplier: Thermo Fisher Scientific
CAS Number:
Specifications
- Concentrazione:10 mg/L
- Matrice:5% HNO₃
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Conf:100 mL
- N. MDL:MFCD00011291
- Componenti:Zinco
- Simbolo:Zn
Specifications
About this item
Molecular Formula: Zn in 2% HNO₃
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00011291
Certifications: Tracciabile NIST