Yttrium standard solution, 10 mg/L Y in 5% acido nitrico (da Y₂O₃) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Codice catalogo 45268.AE
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:
Specifiche
- Concentrazione:10 mg/L
- Matrice:5% HNO₃
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Conf:100 mL
- Componenti:Ittrio
- Simbolo:Y
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Certifications: Tracciabile NIST