ContactUsLinkComponent
Platino 1000 mg/L Pt in 7% acido cloridrico (da H₂PtCl₆) Certipur® Standard monoelemento per ICP, Supelco®
Platino 1000 mg/L Pt in 7% acido cloridrico (da H₂PtCl₆) Certipur® Standard monoelemento per ICP, Supelco®
Catalog # 1.70341.0100
Supplier:  Merck
CAS Number:  
undefined
Platino 1000 mg/L Pt in 7% acido cloridrico (da H₂PtCl₆) Certipur® Standard monoelemento per ICP, Supelco®
Catalog # 1.70341.0100
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Specifications
  • Concentrazione:
    1000 mg/L
  • Matrice:
    7% HCl
  • Tipo di conf.:
    bottiglia in plastica
  • Conf:
    100 mL
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
  • Componenti:
    Platino
  • Simbolo:
    Pt
Specifications
About this item
Certifications: Tracciabile a SRM da NIST