Niobio 1000 mg/L Nb in acqua (da (NH₄)NbF₆) Certipur® Standard monoelemento per ICP, Supelco®
1.70337.0100
: Merck
:
- Concentrazione:1000 mg/L
- Matrice:H₂O
- Tipo di conf.:bottiglia in plastica
- Conf:100 mL
- M-Clarity quality level:MQ100
- Componenti:Niobio
- Simbolo:Nb
: Tracciabile a SRM da NIST