Nichel 10 mg/L Ni in 5% acido nitrico (da Ni) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Codice catalogo 45261.AE
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:
Specifiche
- Concentrazione:10 mg/L
- Matrice:5% HNO₃
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Conf:100 mL
- N. MDL:MFCD00011137
- Componenti:Nichel
- Simbolo:Ni
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Molecular Formula: Ni in 2% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011137
Certifications: Tracciabile NIST