Molibdeno soluzione standard, 1.000 mg/L Mo in soluzione di ammonio idrossido (max. 1%) (da (NH₄)₂MoO₄) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Certificati
Informazioni su questo articolo
Molecular Formula: (NH₄)₂MoO₄ in 1% NH₄OH
Physical Form: Liquid
Odour: Ammonia-like
MDL No.: MFCD00003465
Certifications: Tracciabile NIST
Specifiche
- N. MDL:MFCD00003465