Indio 10 mg/L In in 5% acido nitrico (da In) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Catalog # 45256.AE
Supplier: Thermo Fisher Scientific
CAS Number:
Specifications
- Concentrazione:10 mg/L
- Matrice:5% HNO₃
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Conf:100 mL
- N. MDL:MFCD00134048
- Componenti:Indio
- Simbolo:In
Specifications
About this item
Molecular Formula: In in 2% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134048
Certifications: Tracciabile NIST