ContactUsLinkComponent
Oro soluzione, 1000 mg/L Au in 7% acido cloridrico (da HAuCl₄) Certipur® Standard monoelemento per ICP, Supelco®
Oro soluzione, 1000 mg/L Au in 7% acido cloridrico (da HAuCl₄) Certipur® Standard monoelemento per ICP, Supelco®
  1.70321.0100
 :  Merck
 :  
undefined
Oro soluzione, 1000 mg/L Au in 7% acido cloridrico (da HAuCl₄) Certipur® Standard monoelemento per ICP, Supelco®
  1.70321.0100
 :  Merck
 :  
  • Concentrazione:
    1000 mg/L
  • Matrice:
    7% HCl
  • Tipo di conf.:
    bottiglia in plastica
  • Conf:
    100 mL
  • M-Clarity quality level:
    MQ100
  • Componenti:
    Oro
  • Simbolo:
    Au
 : Tracciabile a SRM da NIST