Argento 10 mg/L Ag in 5% acido nitrico (da Ag) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Catalog # 45264.AE
Supplier: Thermo Fisher Scientific
CAS Number:
Specifications
- Concentrazione:10 mg/L
- Matrice:5% HNO₃
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Conf:100 mL
- Descrizione:Argento 10 mg/l Ag in 5% acido nitrico (da Ag) Specpure® Standard monoelemento per ICP
- N. MDL:MFCD00003397
- Componenti:Argento
- Simbolo:Ag
Specifications
About this item
Molecular Formula: Ag in 2% HNO₃
Physical Form: Liquid
Density: ca 1.0
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00003397
Certifications: Tracciabile NIST