Manganese soluzione standard, 10 mg/L Mn in 5% acido nitrico (da Mn) Specpure® Standard monoelemento per ICP
Catalog # 45258.AE
Supplier: Thermo Fisher Scientific
CAS Number:
Specifications
- Concentrazione:10 mg/L
- Matrice:5% HNO₃
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Conf:100 mL
- Componenti:Manganese
- Simbolo:Mn
Specifications
About this item
Certifications: Tracciabile NIST