ContactUsLinkComponent
2-Propanolo ≥99.8%, BAKER ANALYZED® per LC-MS, J.T.Baker®
2-Propanolo ≥99.8%, BAKER ANALYZED® per LC-MS, J.T.Baker®
  9827-02
 :  Avantor
   Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
 :  
undefined
2-Propanolo ≥99.8%, BAKER ANALYZED® per LC-MS, J.T.Baker®
  9827-02
 :  Avantor
   Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
 :  
  • Tipo di conf.:
    Glass bottle, amber, narrow mouth
  • Conf:
    1 L
  • Seq:
    5037
  • Environmentally Preferable:
    Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
  • Certificazione ambientale:
    EPA Safer Chemical Solvent (Green Circle Rating); Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default and after discussion
  • For Laboratory,Research,or Manufacturing Use:
    = 0.01
  • UV Absorbance - 260 - 400 nm:
    ≤0.01
  • UV Absorbance - 230 nm:
    ≤0.15
  • UV Absorbance - 220 nm:
    ≤0.30
  • Assay (CH₃CHOH CH₃):
    ≥99.8 %
  • Residue after Evaporation:
    ≤1.0 ppm
  • Water (H₂O):
    ≤0.06 %
  • LC/MS Suitability - Largest Response on ESI- Positive Mode (as Reserpine):
    ≤50 ppb
  • Trace Impurities - Aluminum (Al):
    ≤50.0 ppb
  • Trace Impurities - * Calcium (Ca):
    ≤50.0 ppb
  • Trace Impurities - Iron (Fe):
    ≤50.0 ppb
  • Trace Impurities - Magnesium (Mg):
    ≤50.0 ppb
  • Trace Impurities - Potassium (K):
    ≤50 ppb
  • Trace Impurities - * Sodium (Na):
    ≤50.0 ppb
 :
 :60.1 g/mol
 :13,05228
 :82 °C (1013 hPa)
 :–89 °C
 :0.786 g/cm³ (20 °C)
 :12 °C
 :Ambiente
 :200-661-7
 :1219
 :3,II
 :01-2119457558-25
 :GHS02
 :GHS07
 :GHS08
 :67-63-0
 :(CH₃)₂CHOH
 :MFCD00011674