Orders LinkContactUsLinkComponent
1-Butanolo per HPLC
1-Butanolo per HPLC
Irritante
Corrosivo
Infiammabile
   Opzioni sostenibili disponibili
Nome del fornitore:   Thermo Fisher Scientific
1-Butanolo per HPLC
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
   Opzioni sostenibili disponibili
Certificates
1-Butanolo per HPLC
2 varianti
Product Details & Documents
Sinonimi:  1-Butyl alcohol, Butyl Alcohol, 1-Hydroxy butane, Propyl carbinol, n-Butanol, n-Butyl Alcohol
  • Numero CAS:71-36-3
  • Formula:H₃C(CH₂)₂CH₂OH
  • Numero MDL:MFCD00002964
  • Molecular Weight:74.12 g/mol
  • IndexMerck:13,01539
  • Punto di ebollizione:117,6 °C (760 mmHg)
  • Punto di fusione:–89 °C
  • Densità:0,81 g/cm³
  • Punto di infiammabilità:35 °C
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:200-751-6
  • UN:1120
  • ADR:3,III
  • REACH:01-2119484630-38
Documents
Certificates
Cerca per numero di lotto
Specifications for Product Family
Risultati dei test sulle specifiche
  • Appearance:
    Clear liquid
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Water:
    ≤0.05 %
  • GC:
    ≥99.7 %
  • UV:
    1 cm cell vs HPLC-grade water
  • Color scale:
    ≤10 APHA
  • Residue after evaporation:
    ≤0.0003 %
  • Acidity:
    ≤0.0002 meq/g
Specifiche
Specifiche
  • Catalog No:
  • ACRO393750010
  • ACRO393750025
  • Environmentally Preferable:
  • Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
  • Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
  • Certificazione ambientale:
  • EPA Safer Chemical Solvent (Green Circle Rating); Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default and after discussion
  • Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default
Specifiche
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo di conf.
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • Bottiglia di vetro
    1 L
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 L
    1 * 1 L - SFr. 96.40
    SFr. 96.40
    1 * 1 L
       SFr. 96.40
    Specifiche:
      Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ACRO393750010
    Environmentally Preferable
    Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
    Certificazione ambientale
    EPA Safer Chemical Solvent (Green Circle Rating); Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default and after discussion
      Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
  • Bottiglia di vetro
    2,5 L
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 2,5 L
    1 * 2,5 L - SFr. 177.00
    SFr. 177.00
    1 * 2,5 L
       SFr. 177.00
    Specifiche:
      Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
    More
    Specifications
    Cat. No.
    ACRO393750025
    Environmentally Preferable
    Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
    Certificazione ambientale
    Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default
      Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente