Cloroformio-D1 stabilizzato per spettroscopia NMR
Codice catalogo ROTHAE59.1
Nome del fornitore: Roth Carl
Numero CAS:
Specifiche
- Conf:100 mL
- Seq:2440
Specifiche
Informazioni su questo articolo
:
:120.38 g/mol
Punto di ebollizione:60.8 °C (1013 hPa)
Punto di fusione:–64.1 °C
Densità:1.5 g/cm³ (20 °C)
temperatura di conservazione:Refrigerata
EINECS:212-742-4
UN:1888
ADR:6.1,III
:Stabilised with silver
:GHS08
:GHS07
Numero CAS:865-49-6
Formula:CDCl₃
Numero MDL:MFCD00000827