ContactUsLinkComponent
Acetonitrile ≥99.5% (by GC), AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Acetonitrile ≥99.5% (by GC), AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
  C0043-26
   Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
 :  
undefined
Acetonitrile ≥99.5% (by GC), AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
  C0043-26
   Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
 :  
  • Tipo di conf.:
    Steel drum
  • Conf:
    350 lb
  • Seq:
    7251
  • Environmentally Preferable:
    Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
  • Certificazione ambientale:
    EPA Safer Chemical Solvent (Green Circle Rating); Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default and after discussion
  • Meets ACS Reagent Chemical Requirements:
    ≥99.5%
  • For Laboratory,Research,or Manufacturing Use:
    Passes Test
  • ACS - Assay (CH₃CN) (by GC, corrected for water):
    ≥99.5 %
  • ACS - Appearance (clear, colorless liquid, free of extraneous matter):
    Passes Test
  • ACS - Color (APHA):
    ≤10
  • ACS - Residue after Evaporation:
    ≤0.005 %
  • ACS - Titrable Acid (µeq/g):
    ≤8
  • ACS - Titrable Base (µeq/g):
    ≤0.6
  • ACS - Water (H₂O)(by Karl Fischer titrn):
    ≤0.3 %
 :
 :41.05 g/mol
 :13,00071
 :81.6 °C (1013 hPa)
 :–45.7 °C
 :0.79 g/cm³
 :2 °C (closed cup)
 :Ambiente
 :200-835-2
 :1648
 :3,II
 :01-2119471307-38
 :GHS02
 :GHS07
 :75-05-8
 :H₃CCN
 :MFCD00001878