ContactUsLinkComponent
Silicio soluzione standard, 1.000 mg/l Si in acqua standard per AAS
Silicio soluzione standard, 1.000 mg/l Si in acqua standard per AAS
  REGEAASIH
 :  REAGECON
 :  
Silicio soluzione standard, 1.000 mg/l Si in acqua standard per AAS
  REGEAASIH
 :  REAGECON
 :  
  • Concentrazione:
    1000 mg/L
  • Matrice:
    H₂O
  • Tipo di conf.:
    bottiglia in vetro
  • Conf:
    500 mL
  • Componenti:
    Silicio
  • Simbolo:
    Si