ContactUsLinkComponent
Fosforo 10.000 mg/l in acqua Standard monoelemento per ICP
Catalog # REGEPP4B7
Supplier:  REAGECON
CAS Number:  
Fosforo 10.000 mg/l in acqua Standard monoelemento per ICP
Catalog # REGEPP4B7
Supplier:  REAGECON
CAS Number:  
Specifications
  • Concentrazione:
    10000mg/L
  • Matrice:
    H₂O
  • Tipo di conf.:
    bottiglia in vetro
  • Conf:
    250 mL
  • Componenti:
    Fosforo
  • Simbolo:
    P