ContactUsLinkComponent
Fosforo 1.000 mg/l in acqua Standard monoelemento per ICP
  REGEPP2B7
 :  REAGECON
 :  
Fosforo 1.000 mg/l in acqua Standard monoelemento per ICP
  REGEPP2B7
 :  REAGECON
 :  
  • Concentrazione:
    1000 mg/L
  • Matrice:
    H₂O
  • Tipo di conf.:
    bottiglia in vetro
  • Conf:
    250 mL
  • Componenti:
    Fosforo
  • Simbolo:
    P