ContactUsLinkComponent
Fosforo 1.000 mg/l in acqua standard per AAS
Fosforo 1.000 mg/l in acqua standard per AAS
Catalog # REGEAAP-H
Supplier:  REAGECON
CAS Number:  
Fosforo 1.000 mg/l in acqua standard per AAS
Catalog # REGEAAP-H
Supplier:  REAGECON
CAS Number:  
Specifications
  • Concentrazione:
    1000 mg/L
  • Matrice:
    H₂O
  • Tipo di conf.:
    bottiglia in vetro
  • Conf:
    500 mL
  • Componenti:
    Fosforo
  • Simbolo:
    P